Learn More
BOLA Corrugated Tubing
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
15,4 mm
18,4 mm
Conditionnement:
1m
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 15,4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 19.7 mm |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur | Transparent |
| Flexibility | Rigid |
| Pression maximale | 2.3 bar |