Learn More
Isofield™ Chaussette légère non stérile pour salle blanche Cos - GMP Annexe 1 Compatible
BIOPHARMA
Code produit 30178852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L/XL
Petite taille/Taille moyenne
Conditionnement:
500 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30178852 L/XL 500 paires
30178833 Petite taille/Taille moyenne 500 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30178852 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 70610LXL
Expédition estimée: 24-12-2026
Le Isofield La chaussette légère à usage unique non stérile pour salle blanche Cos est GMP Conforme à l'annexe 1, offrant confort et protection en salle blanche. Disponible en trois tailles, le talon en forme de sablier des chaussures Cos assure un confort comparable à celui de la plupart des alternatives réutilisables.
  • Léger non stérile
  • Chaussettes pour salle blanche
  • Usage unique
  • 95 % polyester, 5 % élasthanne
  • Longueur mi-mollet
  • Faible peluchage
  • De couleur blanche
Spécification
Dimensions L/XL
Type de produit Chaussettes pour salles blanches