Learn More
Corning™ Bloc de stockage en polypropylène à 384 puits Costar™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
Les microplaques en polypropylène Corning offrent des formats de puits à faible et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Rond |
| Afficher plus |