Learn More
Corning™ Blocs de dosage à 96 puits
Fabriqués en PP clarifié pour une meilleure clarté optique. Les blocs de dosage à 96 puits Corning™ sont idéals pour les applications de stockage, d’analyse et de croissance des cellules.
198.47€ - 1134.43€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | Non traitée |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10554522
|
Corning™
3961 |
2000 μl | Fond en V | Non stérile |
1134.43€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10779922
|
Corning™
3957 |
500 μl | Rond | Non stérile |
774.64€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10689141
|
Corning™
3959 |
1000 μl | Rond | Non stérile |
666.02€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10708212
|
Corning™
3960 |
2000 μl | Fond en V | Stérile |
330.47€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10196761
|
Corning™
3958 |
1000 μl | Rond | Stérile |
198.47€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Certifiées sans RNase / DNase
- Hauteurs de jupe uniformes pour une meilleure surface de préhension robotique
- En version stérile ou non stérile
- Encombrement à 96 puits standard
- Parois rigides et plates à utiliser dans les laboratoires automatisés
Certifications
Certifiées exemptes de DNase et RNase
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Pour le stockage de composés, le dosage et les applications de croissance des cellules |
Sans couvercle | |
Non traitée | |
Polypropylène | |
Non traité |