Learn More
Corning™ Microplaque à fond en U traitée pour culture cellulaire à 96 puits Costar™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Conditionnement individuel, 50/boîte
Sachet de 20, boîte de 100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | Sachet de 20, boîte de 100 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Afficher plus |