Learn More
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | Demi-surface |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,16 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 20/boîte ; 100/carton |
| Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Demi-surface |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de plaques |
| Afficher plus |