Learn More
Corning™ Plaques au volume réduit à 96 puits
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10321201 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Plat
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10321201
Marque: Corning™ 3696
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent d’économiser des réactifs précieux en réduisant la quantité de réactif nécessaire par puits, tout en préservant leur capacité à être lues dans les lecteurs de microplaques standard. Les microplaques à volume réduit 96 puits Corning™ constituent une solution économique pour tous vos besoins en dosages diagnostiques et sont disponibles en différents traitements et couleurs.
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Format Demi-surface
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,16 cm2
Array 8 x 12
Conditionnement Emballage individuel
Type de liaison Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Lecteurs de plaques
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 25 à 125 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Amplifient les signaux luminescents et possèdent une faible fluorescence et luminescence de fond
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 50/carton
Couleur du puits Transparent