Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Code produit. 10300361 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
Col droit ; Surface de culture de 162 cm2 ; Bouchon ventilé ; Volume de 720 ml
Code produit. 10300361
Marque: Corning™ 3151
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
  • Empilable, polystyrène
  • Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
  • Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
  • Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
  • Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
  • Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
  • Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
  • Bouchons à joint pour cultures étanches
  • Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
Caractéristiques des flacons à col incliné :
  • Jupe anti-bascule
  • Graduations moulées
  • Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
  • Barre de support sur le dessus
  • Le col repensé de 75 cm2 du flacon présente un col repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon ventilé présente un motif de cercles concentriques de style Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 24,3 oz.
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 720 mL
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour une adhérence de cellules optimale
Comprend Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
Type de goulot Fileté
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ventilation