Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Code produit. 10340361 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
Canted neck; 225cm2 culture area; Vent Cap; 900mL Volume
Code produit. 10340361
Marque: Corning™ 3001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
  • Empilables, en PS
  • Le traitement des surfaces pour culture cellulaire favorise la croissance et l’adhérence des cellules.
  • Testés pour la stérilité, la toxicité et pour une croissance et une adhérence des cellules supérieures
  • Surfaces optiquement transparentes offrant un affichage sans déformation lors de l’examen au microscope
  • Numéro de lot imprimé pour une traçabilité des produits
  • Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
  • Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
  • Bouchons à joint pour cultures étanches
  • Bouchons ventilés pour minimiser la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
Caractéristiques des flacons à col incliné :
  • Jupe anti-bascule
  • Graduations moulées
  • Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
  • Barre de support sur le dessus
  • Le col des flacons de 75 cm2 a été repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1.4 po (3.6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; Le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques Costar™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 30,43 oz.
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 900 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour une adhérence de cellules optimale
Comprend Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
Type de goulot Col incliné
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Évent