Learn More
Corning™ Plaques à puits multiples transparentes Costar™
La surface non traitée est hydrophobe par nature et lie les biomolécules par interaction passive. Les plaques à puits multiples transparentes Corning™ Costar™ fournissent une solution idéale pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface.
Marque: Corning™ 3736
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
- Produit traité pour offrir une adhérence optimale des cellules (sauf indication contraire)
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et homogène.
- Les plaques de surface à très faible adhérence disposent d’une couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique et l’activation cellulaire.
- La surface traitée pour analyses Osteo est un revêtement cristallin inorganique, formant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
Étalon | |
9,5 cmsup2/sup | |
À liaison moyenne | |
PS | |
6 | |
Stérile | |
Plat | |
5/boîte |
Avec couvercle | |
2 x 3 | |
Transparent | |
16,8 ml | |
1,9 à 2,9 ml | |
Non traité | |
100/carton | |
Transparent |