Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10367841 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Fond en V
Plat
Rond
Traitement de surface:
Non traité
Traitée
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
50 pièces
Code produit. 10367841
Marque: Corning™ 3896
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Non traitée
Couleur Transparent
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond en V
À utiliser avec (application) Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes.
Nbre par carton 48/carton
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 48/carton