Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Fond en V
Plat
Rond
Traitement de surface:
Non traité
Traitée
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
50 pièces
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Non traitée |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |