Learn More
Corning™ Système de tube en bloc à 96 puits
Code produit. p-195364 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tube en bloc pour microplaque
Tube en bloc pour microplaque à 8 barrettes
Format:
Bande
Tube
Quantité:
12/rack
12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte
96/rack
En vrac
En vrac, 120/sachet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
120 pièces
960 pièces
Code produit. 11763994
Marque: Corning™ 4412
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Le système de tube en bloc Corning™ est idéal pour la récolte de cellules, l’absorption de cellules, les dosages par liaison à des récepteurs et les radioimmunodosages.
  • Composé de 96 tubes en polypropylène dans un format de microplaque standard.
  • Comprend des tubes de 1,2 ml disponibles individuellement ou en barrettes de huit tubes.
  • Les bouchons pour tubes en polyéthylène sont disponibles en bandelettes de 8 bouchons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Bande
Quantité 12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte
Autoclavable Autoclavables
Matériau Polypropylène
Type de produit Tube en bloc pour microplaque à 8 barrettes
Stérilité Non stérile
Nb par paquet 12 barrettes/rack
Nbre par carton 120 barrettes/boîte
Couleur Translucide
Volume (métrique) 1 mL
Comprend Rack
À utiliser avec (équipement) Microplaque standard à 96 puits pour la récolte de cellules, l’absorption cellulaire, les dosages par liaison aux récepteurs et les radioimmunodosages. À utiliser avec des pipettes monocanal et multicanaux et des centrifugeuses et stations de travail robotisés
Volume (impérial) 0,033 oz.
Nombre de puits 96