Learn More
Corning™ Système de support perméable HTS TransWell™ à 24 puits
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10795902 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3μm
Nb par paquet:
1/Paquet
12/Paquet
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
Code produit. 10795902
Marque: Corning™ 3399
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez simultanément 24 études de transfert de substances actives à haut débit, de manière automatisée. Le système de support perméable à 24 puits HTS Costar™ HTS Transwell™ est un système de support de microplaques pour grille de 24 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique ; cette conception permet de manipuler l’ensemble des 24 inserts comme une seule unité.
Les plaques d’insert HTS sont des grilles d’inserts de culture cellulaire reliées par un support compatible avec une intégration robotique. Cette conception à unité unique rend ces plaques d’insert idéales pour les études de transfert de médicaments à haut débit automatisées, les études de toxicité cellulaire (cellules Caco-2) ou les études de migration et d’invasion cellulaire.
  • Le système de support perméable HTS Transwell-24 possède une grille de 24 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique, qui permet de manipuler les 24 supports Transwell comme une seule unité.
  • La surface de croissance cellulaire est de 0,33 cm2/puits.
  • Membrane en polyester (PET) (pores de 0,4 μm) ou membrane en polycarbonate (PC) (tailles de pores de 0,49 m et 3,0 μm) au choix
  • Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Le conditionnement individuel comprend deux systèmes HTS Transwell-24 montés sur deux plateaux à réservoir ouverts et deux plaques à 24 puits emballées individuellement.
  • Le conditionnement en vrac comprend 12 systèmes HTS Transwell-24 montés uniquement sur des plaques à 24 puits. Les réservoirs peuvent être commandés séparément.
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Capacité (métrique) 0,6 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 0,33 cm2
Matériau Polycarbonate
Stérilité Stérile
Type Système d'insertion de microplaques
Volume (métrique) de travail 0,6 ml
Nombre de puits 24
Comprend 12 unités HTS Transwell-24 chargées dans douze plaques de 24 puits ; les réservoirs peuvent être achetés séparément
Nbre par carton 12/Carton
Nb par paquet 12/Paquet
Porosité 3μm
Membrane de support Polycarbonate traité pour culture tissulaire
Diamètre (métrique) 6,5 mm