Learn More
Corning™ Support perméable à 96 puits Costar™ HTS Transwell™ avec membrane en polyester
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-4922171 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
2/carton
4/boîte
Conditionnement:
2 pièces
8 pièces
Code produit. 10424673
Marque: Corning™ 3374
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grille de 96 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique, qui permet aux 96 inserts d’être manipulés comme une seule unité
  • Le support perméable HTS Transwell-96 dispose d’une grille de 96 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique, qui permet aux 96 inserts d’être manipulés comme une seule unité.
  • Choix entre une membrane en polyester (PET) (tailles de pores de 0,4 μm, 1,0 μm et 8,0 μm) ou membrane en polycarbonate (PC) (tailles de pores de 0,4 μm, 3,0 μm et 5,0 μm)
  • Surface membranaire de 0,143 cm2 par puits, ce qui fournit 20 % à 50 % de surface en plus pour la croissance cellulaire par rapport aux autres systèmes disponibles sur le marché
  • Les grands ports d’accès apical et basolatéral permettent un échantillonnage efficace des milieux et facilitent l’accès automatisé ou manuel.
  • Optimisé pour l’automatisation, avec ports d’alimentation multicanaux, surface de préhension améliorée et codes-barres standard
  • La plaque du réservoir permet l’alimentation simultanée de 96 puits et est livrée avec un stabilisateur de support amovible pour réduire les risques de déversements pendant les manipulations
  • La plaque réceptrice isole chaque puits pour permettre 96 dosages individuels.
  • Stérile
  • Les systèmes HTS Transwell-96 (0,4 μm PC, 0,4 μm PET et 1,0 μm PET) sont conditionnés avec la plaque d’insert à 96 puits dans une plaque de réservoir et comprennent la plaque de réception à 96 puits avec couvercle.
  • Les plaques HTS Transwell-96 (3,0 et 5,0 μm PC, 8,0 μm PET) sont conditionnés avec la plaque d’insert à 96 puits dans la plaque de réception à 96 puits avec couvercle. Les plaques de réservoir peuvent être achetées séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Surface de culture 0,143 cm2
Membrane Polyéthylène téréphtalate
Array 8 x 12
Conditionnement Emballage individuel
Porosité 8 μm
Couleur Transparent
Type de produit Plaque réceptrice HTS Trans-Well™ à 96 puits
Matériau Polyester
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,23 mL
Stérilité Stérile
Type de puits Plat
Nbre par carton 2/carton
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 2/carton
Couleur du puits Transparent
Diamètre (métrique) de la membrane 0,42 cm