Learn More
Corning™ Plateaux pour réactifs Costar™ Netwell™
Les portoirs Netwell™ spécialement conçus avec des poignées permettent le traitement simultané d’un maximum de 12 échantillons par portoir
253.74€
Spécification
Type | Plateau |
---|---|
Nb par paquet | 25/boîte |
Nbre par carton | 200/carton |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10621272
|
Corning™
3517 |
Noir |
253.74€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10357841
|
Corning™
3519 |
Blanc |
253.74€
200 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Plateaux pour réactifs Corning™ Netwell™
Spécification
Plateau | |
25/boîte | |
200/carton |