Learn More
Corning™ Tubes PCR en polypropylène avec bouchon attaché
GREENER_CHOICE
Product Code. 10298471 Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Transparent
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Volume (métrique):
0,2 ml
0,5 ml
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
960 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10298471
missing translation for 'mfr': Corning™ 6530
This item is not returnable. View return policy
Fabriqués en PP à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes PCR Corning™ résistent à des forces jusqu’à 10 000 x g.
Les tubes PCR individuels sont fabriqués en polypropylène à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes, exempts de RNase / DNase, sont autoclavables à 121°C et résistent à la centrifugation jusqu’à 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Couleur de bouchon Transparent
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,5 ml
Quantité 250/Bte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Blocs chauffants pour un transfert rapide de chaleur
Forme Fond conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Force max. 10 000 x g
Type de bouchon Plat
Autoclavable Autoclavable
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi fine