Learn More
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en polyester perméable
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-176705 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 mu;m
Description:
12 inserts dans une plaque à 12 puits
12 inserts dans une plaque à 24 puits
6 inserts dans une plaque à 6 puits
Surface de culture:
0.33 cm2
1,12cmsup2/sup
4,67 cm2
Diamètre (métrique) externe:
6,5mm
12 mm
24 mm
24 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Code produit. 10317701
Marque: Corning™ 3472
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotée d’une membrane de polyester transparente au microscope traitée pour culture tissulaire pour une croissance et une adhérence des cellules maximales. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en polyester offre une meilleure visibilité sous microscopie par contraste de phase et permet d’évaluer la viabilité cellulaire ainsi que la formation d’une monocouche.
  • Idéale pour les études de transport, la chimiotaxie, la co-culture et les études de pathogénèse microbienne
  • La membrane fine et la structure à pores droits assurent un transport et une migration cellulaire réguliers
  • L’insert à centrage automatique empêche le milieu de s’infiltrer entre l’insert et le puits extérieur
  • Plaque : PS vierge
  • Membrane : PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 12 inserts dans une plaque à 24 puits
Surface de culture 0.33 cm2
Matériau PET
Volume (métrique) du puits 0,6 ml
Densité des pores 2x10(6)
Porosité 3 μm
Diamètre (métrique) externe 6,5mm
Quantité Conditionnement de 12 inserts dans une plaque à 24 puits, 4 plaques par boîte
Nbre par carton 48 inserts, 4 plaques/boîte
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24