Description
Les supports perméables, également appelés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées cellulaires indépendantes et dépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser des inserts de culture cellulaire pour :
- Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble étroitement à un état in vivo
- Permettre aux cellules polarisées de mener des activités métaboliques de manière plus naturelle car les cellules se nourrissent à la fois apicalement et basolatéralement
- Cellules de co-culture avec ou sans contact cellule-à-cellule
- Concevez une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et revêtements de 10 µm d’épaisseur de membrane translucide
- Tailles de pores allant de 0,4 µm à 8 µm de diamètre
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Fournis dans des plaques à puits multiples
- La membrane doit être colorée pour que les cellules soient visibles
- Stérile
Informations sur la commande
Conditionnement individuel.Douze inserts (avec boîtes de culture) par boîte.
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Rond |
| Capacité (métrique) | 13 ml (puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 44 cm2 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type | Insert |
| Volume (métrique) de travail | 9 ml |
| Nbre par carton | 12/Carton |
| Afficher plus |