Learn More
Corning™ Supports perméables Costar™ Transwell™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
5 mu;m
8 mu;m
Nbre de puits:
6
12
24
Diamètre (métrique) externe:
6,5mm
6.5 mm
12 mm
24,5mm
24.5 mm
Surface de culture:
0.33 cm2
1 cmsup2/sup
4.7 cm2
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Description
Les supports perméables, également dénommés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées de cellules aussi bien dépendantes qu’indépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser les inserts de culture cellulaire pour :
- Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble à un état in vivo
- Permet aux cellules polarisées de réaliser des activités métaboliques d’une manière plus naturelle car les cellules se déplacent aussi bien dans le sens apical que basolatéral
- Cellules de coculture avec ou sans un contact cellule à cellule
- Concevez une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et membrane transparente épaisse, revêtements 10 μm
- Tailles de pore comprises entre 0,4 μm et 8 μm de diamètre
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Fourni en plaques multipuits
- La membrane doit être colorée pour une visibilité des cellules
- Stérile
Spécification
Spécification
| Description | Inserts x 12/ plaque à 12 puits |
| Surface de culture | 1 cmsup2/sup |
| Matériau | PC |
| Volume (métrique) du puits | 1,5 ml |
| Porosité | 3 μm |
| Type | Inserts microporeux préchargés dans les plaques de culture de tissu |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules endothéliales et épithéliales ; transport, migration / invasion, co-culture et études sur la pathogenèse microbienne |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Nb par paquet | 4 plaques ; 12 inserts/plaque |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Afficher plus |