Learn More
Sperian™ Gants blancs en coton et élasthane Honeywell™
Code produit 11861781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6/8
8/10
Conditionnement:
12 paires
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11861781 8/10 12 paires
12559797 6/8 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11861781 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur RU711_8
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les manipulations nécessitent un gant propre sans peluche. Les gants blancs en coton et élasthane Sperian™ Honeywell™ conviennent parfaitement pour les opérations de finition en mécanique, horlogerie, bijouterie et photographie.
  • Coupe industrielle, bords coupés
  • Ambidextres, et donc plus rentables
  • Le coton interlock garantit les performances mécaniques du gant, tout en absorbant la transpiration des mains pour encore plus de confort
  • Le tricot serré donne un support parfait au gant et limite la pénétration de la saleté
  • Rainuré au niveau du poignet pour garantir un bon niveau de confort et éviter de se retrouver coincé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Classe 5
Structure Maille Jersey
Hand Ambidextres
Matériau Coton, Élasthanne
Type de produit Gloves
Dimensions 8/10
À utiliser avec (application) Opérations de finition en mécanique, horlogerie, bijouterie, photographie. Les manipulations nécessitent un gant propre sans peluche.
Quantité 12/boîte
Longueur (métrique) 19,5-21 cm