Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 100 en linters de coton
110.00€ - 479.00€
Spécification
Technique | Chromatographie |
---|---|
Format | Feuille |
Qualité | FN 100 |
Matériau | Linter de coton |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10505141
|
Sartorius™
FT-2-527-200200N |
200 mm | 200 mm |
110.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10561552
|
Sartorius™
FT-2-527-580600K |
580 mm | 600 mm |
318.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10311802
|
Sartorius™
FT-2-527-460570N |
460 mm | 570 mm |
479.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10301802
|
Sartorius™
FT-2-527-460570K |
460 mm | 570 mm |
242.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Chromatographie | |
Feuille | |
FN 100 | |
Linter de coton |