Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 7 en linters de coton
Code produit. 10798582 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
580 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10798582
Marque: Sartorius™ FT2507580600K
Il en reste null
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Format Feuille
Qualité FN 7
Matériau Linter de coton
Largeur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) 580 mm
Technique Chromatographie
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt