Learn More
Coulter™ Cyto-Trol™ Control Cells
Click to view available options
:
Cytotrol cells
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | IVD, CE, FCM |
| Contenu et stockage | 2° to 8°C |
| Format | Lyophilisé |
| Comprend | 5 vials of lyophilized preparation human lymphocytes, five 1mL vials of reconstitution buffer |
| Nbre de tests | 50 |
| Stabilité | 24 hrs. |
| Type de produit | Cyto-Trol Control Cells Kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.