Learn More
Fisherbrand™ Minuteur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
10 h
Hauteur (métrique):
25 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Minuteur avec clavier numérique complet
- 76 x 63 x 25 mm
- 10 heures
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur |
| Plage de durée | 10 h |
| Alarms | Audible |
| Affichage | Numérique |
| Dimensions (L x l x H) | 76 x 63 x 25 mm |
| Largeur (métrique) | 63 mm |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Quantité | 1Chaque |