Learn More
Fisherbrand™ Minuteur
Code produit. 11865311 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Plage de durée:
10 h
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11865311
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce minuteur pour une variété d’applications de mesure du temps. Les minuteurs Fisherbrand™ sont fournis avec un certificat Traceable garantissant leur précision.
  • Minuteur avec clavier numérique complet
  • 76 x 63 x 25 mm 
  • 10 heures
Spécification
Type de produit Minuteur
Alarms Audible
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 60 x 60 mm (l x H)
Largeur (métrique) 64 mm
Hauteur (métrique) 60 mm
Quantité 1Chaque