Learn More
Hirschmann™ Chambres de numération
Facilitent et accélèrent la détermination de la concentration cellulaire dans les échantillons liquides. Les chambres de numération Hirschmann Instruments™ sont disponibles dans une grande variété de profondeurs pour s’adapter à de nombreux systèmes.
62.20€ - 164.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10315421
|
Hirschmann™
8100204 |
Chambres de comptage, revêtement brillant ; Neubauer-improved (amélioré) |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10200872
|
Hirschmann™
8100103 |
Chambres de comptage, Neubauer |
94.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10527831
|
Hirschmann™
8110204 |
Chambres de comptage, revêtement brillant avec pinces ; Neubauer-improved (amélioré) |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10794873
|
Hirschmann™
8100104 |
Chambres de comptage, Neubauer-improved (amélioré) |
62.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Double structure nette
- Disponibles avec ou sans revêtement brillant, avec ou sans pinces
- Avec 2 lamelles pour hémacytomètre
- Marquage CE selon les normes IVD 98/79 CE
Spécification
1 de chaque |