Learn More
Masterflex™ Raccord femelle standard à déconnexion rapide avec raccord cannelé
Click to view available options
Tuyau cannelé:
Tube 1/8 po
Tubulure 1/4 po
Tubulure 3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit.
- Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord : les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement en place.
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
Spécification
Spécification
| Description | Corps de raccord cannelé à déconnexion rapide ; vanne, DI du tube 3/8 po., débit 1/4 po. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur totale (métrique) | 5,0038 cm |
| Tuyau cannelé | Tubulure 3/8 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène (ETO) ou gamma |
| Matériau (joint) | EPR |
| Pression maximale | 100°psi |
| Niveau de vide | 28 po Hg (711 mm Hg) |
| Max. Operating Temperature (English) | 160°F |
| Afficher plus |