Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles Hirschmann Instruments™ pour microscopie sont fabriquées en verre de qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions.
Marque:  Hirschmann™ 8000102
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Code produit. 10062481
  • 26.75€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 09-10-2023
Description
  • 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
  • Conforme à la norme DIN 58 884, CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
  • Fournis en paquets de 1 000
  • Avec le numéro de lot sur l’emballage
Spécification
Spécification
Lames porte-objet
1 (0,13 à 0,16 mm)
18 x 18 mm
CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE