Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
- Conforme aux normes DIN 58 884, CE et IVD 98/79 CE
- Fournis 1000/boîte
- Avec le numéro de lot sur l’emballage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames porte-objet |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 18 x 18 mm |
| Certifications | CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE |