Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires Assistent™ pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les verres protecteurs circulaires Karl Hecht™ Assistent™ pour microscopie sont en verre borosilicaté ultra transparent, empêchant ainsi quasiment toute distorsion des couleurs.
Marque:  Karl Hecht™ 41001113
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Code produit. 10073691
  • 9.38€ / 100 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • 0,13 à 0,16 mm d’épaisseur
  • Excellente planéité
  • Avec marquage CE
  • Résistance optimale aux attaques chimiques
  • Indice de réfraction finement adapté aux microscopes
  • Haute transmission spectrale
  • Excellente qualité interne du verre, avec quasiment aucunes inclusions, stries, bulles, traces, etc.
  • En boîtes de 100 pièces, 10 boîtes dans un carton
Spécification
Spécification
Lames porte-objet
Verre
13 mm
100/paquet
Rond
1 (0,13 à 0,16 mm)
CE