Learn More
Epredia™ Lamelles couvre-objet, cercles
Code produit. p-7112202 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0 (0,085 à 0,13 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Diamètre (métrique):
10 mm
30 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10343435
Marque: Epredia™ CB00300RAC40MNZ0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lamelles Epredia™ conviennent parfaitement comme matériau de couverture pour les échantillons dans les examens microscopiques en médecine, biologie et recherche. Fabriquées en verre borosilicaté D 263™ M de Schott AG. Disponibles en plusieurs épaisseurs.
  • Très transparent et achromatique – pratiquement exempt de toute distorsion des couleurs
    Bonne planéarité
  • Indice de réfraction ajusté pour les microscopes
  • Grande homogénéité optique – pratiquement exempte d’inclusions, de traînées, de bulles, etc.
  • Très bonne stabilité chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Rond
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 30 mm
Largeur (métrique) 30 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Diamètre (métrique) 30 mm