Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide série HFC, High-Volume
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,5 in
Longueur totale (impériale):
2,8 in
Diamètre du filetage:
cannelure 0,5 po, vanne
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les raccords à débit élevé permettent un débit comparable à de nombreux raccords nominaux de 0,5 po
- Avec vannes de fermeture
- Polypropylène gris résistant aux produits chimiques avec ressorts en acier inoxydable 316 et joints toriques EPDM résistants aux fuites
- Pression de service : vide à 60 psi (4,2 bar)
- Température de fonctionnement : 0° C à 71°C (32°F à 160°F)
- Stérilisation par irradiation possible
- Les corps ont des raccords à filetage de tuyau MNPT ou cannelés (pour connexion en ligne) ; avec vannes de fermeture
- Les inserts sont dotés de raccords à filetage de tuyau MNPT, cannelés droits ou à angle droit, avec ou sans vannes de fermeture
Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.
Idéal pour une utilisation avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, le transfert d’eau, les systèmes d’air et d’autres applications
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) interne | 9,5 mm |
| Matériau | EPDM |
| Longueur totale (impériale) | 2,8 in |
| Longueur totale (métrique) | 71,2 mm |
| À utiliser avec | 12,7mm |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | 32°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Diamètre du filetage | cannelure 0,5 po, vanne |
| Hauteur (métrique) | 36 mm |
| Afficher plus |