Learn More
Cole-Parmer™ Insert d’adaptateur fileté mâle à déconnexion rapide en métal CPC™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1/4 po
3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les raccords à déconnexion rapide en métal nécessitent un corps de raccord et un insert de même taille de débit (à commander séparément).
- Résiste au vide jusqu’à 250 psi.
- Plage de températures : -40 à +180°F.
Spécification
Spécification
| Description | Raccord NPT(M) à déconnexion rapide |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton |
| Longueur totale (métrique) | 3,56 cm |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Taille de la tubulure | 3/8 po |
| Port de sortie | 1/4 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Diamètre du filetage | 3/8 po |
| Afficher plus |