Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique
Description
Détachez ces raccords grâce à une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux polycarbonate et polysulfone passent tous les tests physicochimiques, de cytotoxicité, de substances lixiviables et de substances extractibles
Les raccords de la série CPC assurent des connexions sûres et sont faciles à utiliser, même avec les mains gantées. Ils sont réutilisables, mais suffisamment peu coûteux pour être jetés.
- Matériau : ABS, polycarbonate et polysulfone de qualité médicale
- Gamme de tubulures : Dia. int. de 1/4 et 3/8 po (6,4 et 9,5 mm)
- Débit : Cv∽ 5,5 (79,25) max.
- Ergot de blocage ergonomique
- Clic audible lors du raccordement
- Matériaux USP de classe VI
- Peut être stérilisé par autoclave, EtO, faisceau d’électrons ou irradiation gamma
- Les moitiés d’accouplement peuvent être pivotées lorsqu’elles sont raccordées
- Cannelure conique
- Matériaux exempts d’ESB/EST
- Conditionnement et lignes de transfert pour milieu de culture cellulaire
- Applications de récolte et de collecte
- Solutions tampons
- Ensembles de tubes
- Systèmes de drainage/prélèvement urologique
- Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, ADCF |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Polycarbonate |
| Longueur totale (impériale) | 1,3 in |
| Longueur totale (métrique) | 33 mm |
| À utiliser avec | 6,4mm |
| À utiliser avec (application) | Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Afficher plus |