Learn More
CPC Colder Products Company™ Corps de couplage à déconnexion rapide série NS4
Code produit. p-3850946
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
58 mm
59,5 mm
Type de produit:
Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne
Corps de couplage à vanne NPT
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
AVERTISSEMENT : La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords. Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans leurs propres conditions d’application.
Code produit. 11930247
Marque: CPC Colder Products Company™ 3160327
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
AVERTISSEMENT : La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords. Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans leurs propres conditions d’application.
En PP. Corps de couplage à déconnexion rapide de série NS4 CPC Colder Products Company™ en polypropylène. Plage de température comprise entre 0° et 71° et une plage de pression allant jusqu’à 120 psi, 8,3 bar.
  • PP
  • -0°C  à  71°C
  • Montage : Filetage
  • Gamme de pression : Vide jusqu’à 120 psi, 8,3 bar
  • Déversement : <0,10 cc par déconnexion, 0,10 cc par connexion
Spécification
Matériau Polypropylène
Longueur totale (impériale) 2,31 in
Longueur totale (métrique) 58 mm
À utiliser avec 6,4mm
Température min. de fonctionnement (impériale) 32°F
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Diamètre du filetage NPT de 0,25 po.
Hauteur (métrique) 26,6 mm
Hauteur (impériale) 1,05 in
Comprend Vannes de fermeture
Couleur Gris avec surmoulage gris foncé
Pression maximale 120°psi
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Corps de couplage à vanne NPT