Learn More
Cole-Parmer™ Corps de couplage à soupape à déconnexion rapide CPC™
Code produit. 15487093
Click to view available options
Type de port:
1/4 po
3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15487093
Marque: Cole-Parmer™ 3130400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccord à déconnexion rapide avec interface simple pousser pour connecter pour votre tubulure rigide
  • Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord.
  • Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
  • Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
  • La soupape à ressort dans chaque raccord scelle de moitié le passage du flux.
  • Des raccords droits sans vannes d’arrêt sont également disponibles.
  • Tous les corps de raccord sont dotés de ressorts 316 et de loquets en acier inoxydable.
Spécification
Type Raccord
Couleur Blanc
Température (impériale) max. 1810°F
Température (métrique) Max 82°C
Type de port 1/4 po
Description Déconnexion rapide x Push-to-Connect
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Matériau Acétal
Pression 120°psi