Learn More
Cole-Parmer™ Insert de couplage avec vanne à déconnexion rapide CPC™
Code produit. 15447103
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
4,6 cm
4,98 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15447103
Marque: Cole-Parmer™ 3130430
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Raccord à déconnexion rapide avec interface simple pousser pour connecter pour votre tubulure rigide
  • Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord.
  • Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
  • Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
  • La soupape à ressort dans chaque raccord scelle de moitié le passage du flux.
  • Des raccords droits sans vannes d’arrêt sont également disponibles.
  • Tous les corps de raccord sont dotés de ressorts 316 et de loquets en acier inoxydable.
Specifications
Type Insert de couplage à vanne à déconnexion rapide
Couleur Blanc
Température (impériale) max. 180°F
Température (métrique) Max 82°C
Type de port Déconnexion rapide x Push-to-Connect
Description 1/4 x 1/4 po
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Longueur totale (métrique) 4,6 cm
Matériau Acétal
Pression 120°psi