Learn More
Chemsplash Surchaussures en polyéthylène compressé CPE - Fabrication à la machine
GREENER_CHOICE
Code produit 30058405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
2000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30058405 Bleu 2000 pièces
30058232 Blanc 2000 pièces
30058460 Rouge 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30058405 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2522.300.999
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surchaussure élastique en 3 g. 16 in de matériau en polyéthylène compressé.
Surchaussure élastique
  • Matériau en polyéthylène compressé de 3 g/m²
  • 16 in Long manche
  • Chevilles élastiques
  • Coutures thermosoudées
  • Sans PFAS
Description : Surchaussure élastique en polyéthylène compressé bleu de 3 grammes. Crée une barrière au-dessus de vos chaussures. Sa longueur de 16 in convient à toutes les pointures de chaussures. Idéal pour garder les chaussures propres ou les sols propres, débarrassés des chaussures sales.
Spécification
Dimensions 3 g
Matériau Polyéthylène comprimé
Latex Free Oui
Revêtement Polyéthylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville attachée
Type de semelle unie
Résistance Liquide
Type de produit Surchaussures