Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Code produit 18711574 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 flacons
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18711574 5 flacons 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18711574 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP226238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.00€
    547.05€ / 5 pièces
    Économisez 31.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 5 flacons
À utiliser avec (application) Activation of human TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides