Learn More
CpG oligodeoxynucleotides (2216), Novus Biologicals™
Code produit 18154912 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,025 mg
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18154912 0,025 mg 25µg
18015644 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18154912 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP231136SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    182.70€ / 25µg
    Économisez 11.30€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Useful positive control model system for studying hTLR9 activation
Immunogen: G&asterisk;GGGGACGATCGTCG&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G Buffer: Sterile water Clone: 2216 Dilution: Ligand Activation, 5 to 20μg/mL CpG ODN Type A (2216)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1.0 mg/mL
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 0,025 mg
À utiliser avec (application) Human CpG ODNs are used for activation of human TLR9 at a range of 5 to 20μL. The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 cell line is a useful positive control model system for studying hTLR9 activation. Typically use a 96-well plate format assay using this reporter cell line
Type CpG Oligodeoxynucleotides
Espèces Human