Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Code produit 18717313 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18717313 0,025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18717313 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP231134SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    182.70€ / 25µg
    Économisez 11.30€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 0,025 mg
À utiliser avec (application) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Type CpG Oligodeoxynucleotides