Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Code produit 18730814 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18730814 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18730814 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP231134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    283.50€ / 0.1mg
    Économisez 16.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 0,1 mg
À utiliser avec (application) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Type CpG Oligodeoxynucleotides