Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides
Code produit 18785443 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
9 flacons
Conditionnement:
9 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18785443 9 flacons 9 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18785443 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP226237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.00€
    794.85€ / 9 pièces
    Économisez 46.15€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 9 flacons
À utiliser avec (application) Activation of human or mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides