Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Code produit 18776353 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18776353 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18776353 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP231132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    359.10€ / 0.1mg
    Économisez 20.90€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 0,1 mg
À utiliser avec (application) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides