Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Code produit 18123255 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18123255 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18123255 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP231140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.83€
    241.50€ / 0.1mg
    Économisez 31.33€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,1 mg
À utiliser avec (application) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides