Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Code produit 18193753 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18193753 0,025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18193753 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP231139SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.78€
    182.70€ / 25µg
    Économisez 31.08€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,025 mg
À utiliser avec (application) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides