Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Code produit 18740734 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18740734 2 flacons 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18740734 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP226235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    409.50€ / 2 pièces
    Économisez 23.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 2 flacons
À utiliser avec (application) Ligand Activation
Type CpG Oligodeoxynucleotides