missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Crack set pour la digestion des métaux lourds
Click to view available options
Nbre de tests:
100 digestions
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Confortable avec présentation des réactifs en cuves rondes
- Rentable pour 100 digestions en cuves vides de 16 mm
- Préparation rapide de la digestion
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | For the digestion of Lead, Cadmium, Iron, Copper, Nickel, Phosphorus (total) and Zinc Spectroquant™ |
| Nbre de tests | 100 digestions |
| Suffisant pour | 100 digestions dans des cuves vides de 16 mm |
| Méthode de test | Arsenic hydrogène/diéthyldithiocarbamate d’argent |
| Type | Crack set de digestion des métaux lourds |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- crack set 10 pour la minéralisation du plomb, cadmium, fer, cuivre, nickel, phosphore et zinc spectroquant
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu