Learn More
Créatine, Mikromol™
Description
Créatine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Creatine |
| CAS | 57-00-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Creatine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H9 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Creatine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9) |
| SMILES | CN(CC(=O)O)C(=N)N |
| Nom IUPAC | acide 2-[carbamidoyl(méthyl)amino]acétique ; |
| Afficher plus |